Learn More
Texwipe™ Sterile Polystyrene Swabs
Texwipe’s Sterile Spun Polyester Swabs are constructed using 100% USP-grade polyester, securely bonded to the wooden or polystyrene handle by a water-based adhesive.
638.00€ - 984.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.1 in. |
---|---|
Product Type | Swab |
Lunghezza (sistema metrico) | 155 mm |
Materiale | Medical-grade spun polyester |
Tipo di maniglia | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) testa | Larghezza (sistema metrico) testa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) testa | Larghezza (sistema metrico) testa | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17278879
|
Texwipe™
STX763 |
0.22 in. | 5.8 mm |
984.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16575930
|
Texwipe™
STX763 |
0.22 in. | 5.8 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Specifica
6.1 in. | |
155 mm | |
Polystyrene | |
Polystyrene |
Swab | |
Medical-grade spun polyester | |
Water-based | |
Foam |
Titolo del prodotto
Texwipe™ Sterile Polystyrene Swabs