Learn More
Abeba™ The Original 5080 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 5080/40
Codice prodotto. 15356666
  • 61.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather, perforated
  • White/mint
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Leather
Slip-resistant
Animal fats, oil and fuel
White
40
5080
Titolo del prodotto
Abeba™ The Original 5080 Shoes > Size: 40