Learn More
Abeba™ The Original 5080 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
61.85€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 5080 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15306666
|
Abeba™
5080/35 |
35 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15316666
|
Abeba™
5080/36 |
36 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15326666
|
Abeba™
5080/37 |
37 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15336666
|
Abeba™
5080/38 |
38 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15346666
|
Abeba™
5080/39 |
39 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15356666
|
Abeba™
5080/40 |
40 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15366666
|
Abeba™
5080/41 |
41 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15376666
|
Abeba™
5080/42 |
42 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15386666
|
Abeba™
5080/43 |
43 |
61.85€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather, perforated
- White/mint
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather top layer
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Leather | |
5080 |
White | |
Slip-resistant | |
Animal fats, oil and fuel |
Titolo del prodotto
Abeba™ The Original 5080 Shoes