Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri Dish
Shatterproof and reusable
Marca: Thermo Scientific™ 5500-0010
378.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Resists cell adhering
- Stackable for convenience
- Top and bottom interlocking ridges
- Autoclavable
Specifica
Autoclavable | |
Round | |
Piastra di Petri | |
Pk, of 10 | |
100 mm |
PMP | |
Sterile | |
Stackable | |
15 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424887 | Certificato di conformità | 13/03/2025 | 5500-0010 |
1424886 | Certificato di conformità | 13/03/2025 | 5500-0010 |
1419588 | Certificato di conformità | 13/12/2024 | 5500-0010 |
1290462 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 5500-0010 |
1321913 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 5500-0010 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ Petri Dish > 4 x .5 in. (100 x 15mm)