Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Perform firefly luciferase assays in high-throughput screening applications.
129.00€ - 644.00€
Specifica
Tipo Assay Kit
Bersaglio Luciferase, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase
Saggio Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Compatible Cells Mammalian Cells
Metodo di rilevamento Bioluminescence
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15275663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16197
1000 Reaction Kit
644.00€
1 set
15255663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
16196
100 Reaction Kit
129.00€
1 set
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Assay Kit
Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Bioluminescence
384-well plate, 96-well plate
Chemical Substrate
Luciferase Substrate
Luciferase, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase
Mammalian Cells
Luminometer (Microplate)
Enzyme Labeled
Enhanced Chemiluminescence
D-Luciferin
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit