Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit
Perform firefly luciferase assays in high-throughput screening applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 16197
593.25 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15275663
  • 644.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Assay Kit
1000 Luciferase Assays in Microplate Wells
• Firefly Luc One-Step Substrate, Lyophilized (makes 1 mL of 1X), store at -20°C
• Firefly Luc One-Step Assay Buffer, 115 mL, store at -20°C
Upon receipt store kit at -20°C.
Mammalian Cells
Luminometer (Microplate)
Enzyme Labeled
Enhanced Chemiluminescence
D-Luciferin
Luciferase, Firefly Luciferase, Cypridina Luciferase
1000 Reaction Kit
Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Bioluminescence
384-well plate, 96-well plate
Chemical Substrate
Luciferase Substrate
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA407977 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number16197
Numero di lottoZJ405369 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number16197
Numero di lottoZJ405369A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number16197
Numero di lottoZJ400542 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number16197
Numero di lottoZJ404458 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number16197
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luc One-Step Glow Assay Kit > 1000-rxn kit