missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Consul-Mount™

Designed specifically for use with the Epredia™ Consul™ coverslipper

Marca:  Epredia™ 9990441

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12590017

  • 79.95€ / pezzi 4

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Permanent, organic mountant
  • Xylene base
  • Refractive index: 1.495 ±0.005 (dry)
  • Viscosity: Medium (125-200 cps at 24°C)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Clear
500 mL
Liquid
Cytology Media
For use with Epredia™ Consul™ coverslipper
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Epredia™ Consul-Mount™ > Cytology Formulation; Viscosity: Medium/High

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato