Learn More
Epredia™ Consul-Mount™
Designed specifically for use with the Epredia™ Consul™ coverslipper
79.95€ - 116.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Quantità | 500 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Epredia™ Consul™ coverslipper |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12658016
|
Epredia™
9990440 |
Mountant | N/A | ||||||
12590017
|
Epredia™
9990441 |
Cytology Media |
79.95€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Permanent, organic mountant
- Xylene base
- Refractive index: 1.495 ±0.005 (dry)
- Viscosity: Medium (125-200 cps at 24°C)
Specifica
Clear | |
500 mL | |
For use with Epredia™ Consul™ coverslipper | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Consul Mount Histology
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: xylenes, 2-propenoicacid
Titolo del prodotto
Epredia™ Consul-Mount™