Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori Sorvall™ per rotore a cestello oscillante Stratos™ a quattro posizioni
For use with Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuges in Four-Place Swinging Bucket Rotor 75-003-047 with Round Bucket 75-008-172
90.35€ - 94.67€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotore a cestello oscillante 4 x 180 |
---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10410083
|
Thermo Scientific™
75008183 |
Verde/giallo |
94.67€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10459502
|
Thermo Scientific™
75008182 |
Verde |
92.96€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10358082
|
Thermo Scientific™
75008187 |
Marrone |
93.47€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10509151
|
Thermo Scientific™
75008185 |
Bianco |
93.47€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10039500
|
Thermo Scientific™
75008186 |
Rosso |
92.96€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10568761
|
Thermo Scientific™
75008188 |
Grigio | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Accommodate tube sizes from 1.5 to 100mL, including urine tubes
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
Specifica
Rotore a cestello oscillante 4 x 180 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Adattatori Sorvall™ per rotore a cestello oscillante Stratos™ a quattro posizioni