Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
Marca:  Thermo Scientific™ 75009985
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17120619
  • 14170.50€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Rotor needs to be purchased separately
Microprocessor
4 x 1000 mL with TX-1000 Rotor
Yes
No
32.8 x 22.3 x 27.2 in. (83.5 x 56.6 x 69 cm)
Up to 6 programs via push button and high contrast LCD interface
General Purpose Centrifuge
High Contrast LCD, Push Button
Energy efficient, less waste
IVD Certified
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
15,200 rpm (Microliter 30 x 2 rotor)
25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
SMARTSpin Imbalance detection, finger-pinch prevention, crash-proof construction
Direct, Brushless Induction Low Profile
9 Accel/10 Braking
220/240 V
Yes
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Unlock special pricing on top centrifuges. Make us an offer today and upgrade your lab equipment. Limited time only!
    Codice sconto: 21629
    Scade2025-12-31
  • Diversi produttori
    Browse exclusive prices for our academic customers
    Codice sconto: 25081
    Scade2025-12-31
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series >