Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
11457.00€ - 14170.50€
Specifica
Tipo di unità di controllo Microprocessor
Certificazione/Conformità EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
Capacità 4 x 1000 mL with TX-1000 Rotor
Velocità max 15,200 rpm (Microliter 30 x 2 rotor)
RCF max 25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Refrigerato Linea di prodotti Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Refrigerato Linea di prodotti Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
17150609
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75009956
No General Use Only 208/240 V
11457.00€
Pezzo
17160609
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75009959
Yes General Use Only 220/240 V
13969.50€
Pezzo
17110619
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75009982
No IVD Certified 208/240 V
11859.00€
Pezzo
17120619
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
75009985
Yes IVD Certified 220/240 V
14170.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Microprocessor
4 x 1000 mL with TX-1000 Rotor
25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
SMARTSpin Imbalance detection, finger-pinch prevention, crash-proof construction
Direct, Brushless Induction Low Profile
General Purpose Centrifuge
Energy efficient, less waste
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
15,200 rpm (Microliter 30 x 2 rotor)
No
32.8 x 22.3 x 27.2 in. (83.5 x 56.6 x 69 cm)
9 Accel/10 Braking
High Contrast LCD, Push Button
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series