Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold 96-Well Polypropylene PCR Microplates
Available in full, half, and elevated skirt styles
Marca:  Corning™ 3752
Codice prodotto. 10777724
  • 461.24€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning Thermowell GOLD 96-well PCR microplates are offered in four formats to ensure maximum flexibility and a perfect match for your applications. The original Thermowell 96-well PCR microplates are universal fit and can be cut into 3 x 8 well segments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DNase, RNase-free
Without Lid
Clear
Polypropylene
Non-sterile
For automation, RT-PCR applications
10/Pk.
Clear
Standard
8 x 12
Full
96
circolare
50/Cs.
50/Cs.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Corning™ Thermowell™ Gold 96-Well Polypropylene PCR Microplates > Full Skirt