Learn More
Corning™ Thermowell™ Gold 96-Well Polypropylene PCR Microplates
Available in full, half, and elevated skirt styles
461.24€
Specifica
Certificazione/Conformità | DNase, RNase-free |
---|---|
Formato | Standard |
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Skirt Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10591013
![]() |
Corning™
3753 |
Clear | Half |
461.24€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10468102
![]() |
Corning™
3754 |
Clear | Elevated |
461.24€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10777724
|
Corning™
3752 |
Clear | Full |
461.24€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Corning Thermowell GOLD 96-well PCR microplates are offered in four formats to ensure maximum flexibility and a perfect match for your applications. The original Thermowell 96-well PCR microplates are universal fit and can be cut into 3 x 8 well segments.
Specifica
DNase, RNase-free | |
Without Lid | |
Clear | |
96 | |
For automation, RT-PCR applications | |
10/Pk. |
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
50/Cs. | |
50/Cs. |
Titolo del prodotto
Corning™ Thermowell™ Gold 96-Well Polypropylene PCR Microplates