Learn More
BRAND™ Thin Wall 0.5 mL PCR Tubes with Attached Caps
Manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.Thin Wall 0.5mL PCR Tubes with Attached Caps are autoclavable and RNase-, DNase-, and DNA-free. Come non-sterile. Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer. Attached flat caps form a tight seal to help prevent sample evaporation but open easily. Compatible with most thermal cyclers.
61.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase and DNA free |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
Quantità | 1000 Pack |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal cyclers for excellent reproducible results in most PCR applications |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10025720
|
BRAND™
781310 |
Clear |
61.65€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10162022
|
BRAND™
781311 |
Rose |
61.65€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10203172
|
BRAND™
781313 |
Green |
61.65€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10703273
|
BRAND™
781314 |
Blue |
61.65€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10683253
|
BRAND™
781312 |
Yellow |
61.65€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.- Thin, uniform walls to ensure consistent, precise thermal transfer for excellent results.
- Autoclavable and RNase-, DNase-, and DNA-free.
- Compatible with most thermal cyclers.
- Supplied with caps that form a tight seal and help prevent sample evaporation, yet are easy to open and close.
Specifica
RNase, DNase and DNA free | |
1000 Pack | |
Non-sterile | |
Flat Cap | |
Yes | |
Tube | |
Thin Wall PCR Tube |
0.5 mL | |
Thermal cyclers for excellent reproducible results in most PCR applications | |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Single-use | |
0.5 mL |