Learn More
Brand™ Camere di conta Thoma
Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE. Le camere di conta Thoma BRAND™ Blaubrand™ vengono utilizzate esclusivamente per il conteggio di trombociti ed eritrociti. I reticoli corrispondono al grande quadrato centrale della camera di Neubauer. I mini-quadrati presentano un'area di 0.0025 mm2 ciascuno. I quadrati grandi esterni sono stati lasciati incompleti intenzionalmente.
Marca:  Brand™ 718005
59.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10054030
  • 61.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
  • Rulings correspond to the central large square of the Neubauer chamber.
  • The mini squares have an area of 0.0025 mm2 each.
  • Since the outer large squares are not completed, the Thoma chamber is only used for counting thrombocytes and erythrocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Dispositivo per la conta
0.1 mm
Without spring clips
1 ciascuno
Conta di trombociti ed eritrociti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Brand™ Camere di conta Thoma > Without Spring Clips