Learn More
Brand™ Camere di conta Thoma
Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE. Le camere di conta Thoma BRAND™ Blaubrand™ vengono utilizzate esclusivamente per il conteggio di trombociti ed eritrociti. I reticoli corrispondono al grande quadrato centrale della camera di Neubauer. I mini-quadrati presentano un'area di 0.0025 mm2 ciascuno. I quadrati grandi esterni sono stati lasciati incompleti intenzionalmente.
61.45€ - 86.80€
Specifica
Product Type Counting Device
Quantità 1Each
Profondità (sistema metrico) 0.1mm
Da utilizzare con (applicazione) Counting thrombocytes and erythrocytes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10648431
Vedere i documenti
Brand™
718020
With spring clips
86.80€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10054030
Vedere i documenti
Brand™
718005
Without spring clips
61.45€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • I reticoli corrispondono al quadrato largo centrale della camera Neubauer
  • I quadrati piccoli hanno un’area di 0.0025 mm2 ognuno.
  • Utilizzate nella conta di trombociti ed eritrociti
  • Marcatura CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Specifica
Specifica
Counting Device
1Each
0.1mm
Counting thrombocytes and erythrocytes
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Brand™ Camere di conta Thoma