Learn More
Fisherbrand™ Three-Sided Front Gamma Radiation Shield
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-S3G
Codice prodotto. 12377187
  • 4590.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Transparent shielding
  • Constructed of acrylic provides easy fabrication and manufacturability
Specifica
Specifica
Acrylic
Three sides front, Sides
Front: L x W: 50 x 46 cm (19.68 x 18.11 in.), Sides: 50 x 30 cm (19.68 x 11.81 in.)
Gamma radiation protection
Radiation shielded box
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Three-Sided Front Gamma Radiation Shield > Three-Sided Front Gamma Radiation Shield