Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein
Descrizione
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
Solubility
Soluble in alcohol, acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Thymolphthalein |
Punto di fusione | 251°C to 253°C |
Quantità | 10 g |
Beilstein | 359413 |
Indice di Merck | 14,9401 |
Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water. |
Peso formulazione | 430.55 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253036 | Certificato di analisi | 18/11/2024 | B23896.30,B23896.18,B23896.09 |
10242805 | Certificato di analisi | 17/08/2022 | B23896.30,B23896.18,B23896.09 |
10237420 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | B23896.30,B23896.18,B23896.09 |
10186495 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B23896.30,B23896.18,B23896.09 |
10151194 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B23896.30,B23896.18,B23896.09 |