Learn More
Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11367097
Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11367097
100 x 250 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 250 mm
Codice prodotto. 11367097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011457.HL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 9.1g/25 x 50mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray foil
Intervallo percentuale saggio 99.9985% (Metals basis)
Quantità 100 x 250 mm
Odore Odorless
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS01I022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2022 Catalog Number011457.FG,011457.FY,011457.HL
Numero di lottoNM24918 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011457.FG,011457.FY,011457.HL
Numero di lottoP11A050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011457.FG,011457.FY,011457.HL
Numero di lottoNM05792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011457.FG,011457.FY,011457.HL
Numero di lottoF26U038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2021 Catalog Number011457.FG,011457.FY,011457.HL
Titolo del prodotto
Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >