Learn More
Tin wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11376358
Tin wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376358
250 cm
Click to view available options
Quantità:
50 cm
250 cm
1000 cm
Codice prodotto. 11376358
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011905.CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 5.72g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray wire
Intervallo percentuale saggio 99.998% (Metals basis)
Quantità 250 cm
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ20K037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2025 Catalog Number011905.CD,011905.BW,011905.CB
Numero di lottoW10K006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/10/2024 Catalog Number011905.CD,011905.BW,011905.CB
Numero di lottoW10K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/09/2024 Catalog Number011905.CD,011905.BW,011905.CB
Numero di lottoZ03G057 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number011905.CB
Numero di lottoG17R018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011905.CD,011905.BW,011905.CB
Titolo del prodotto
Tin wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >