Learn More
Tocris Bioscience™ Tiotropium bromide
Potent muscarinic receptor antagonist
Marca: Tocris Bioscience™ 5902/10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Tiotropium bromide is a potent muscarinic receptor antagonist. Inhibits electrical field stimulation-induced contraction of guinea pig trachea in vitro (IC50 = 0.17 nM). Induces smooth muscle relaxation and bronchodilation.
Specifica
(1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide | |
Ba 679 BR | |
Non-selective mAChR Antagonists | |
472.42 |
136310-93-5 | |
10 mg | |
C19H22BrNO4S2 | |
>98% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Tocris Bioscience™ Tiotropium bromide > 10mg
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto