Learn More
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, Grade 1, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Titanium foil, Grade 1 |
Nota nome | 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Quantità | 50 x 50 mm |
Percent Purity | 99.6% |
Odore | Odorless |
Peso | ≈0.14g/25x25mm |
Forma | Foil |
Sugerencias de productos
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P21L012 | Certificato di analisi | 24/03/2025 | 044202.GT,044202.FI,044202.GH |
Q04K024 | Certificato di analisi | 23/04/2024 | 044202.GT,044202.FI,044202.GH |
J16Z050 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044202.GT,044202.FI,044202.GH |
H14U034 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044202.GT,044202.FI,044202.GH |
A12P19 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | 044202.GT,044202.FI,044202.GH |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, Grade 1, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido