Learn More
Titanium sponge, 3-19mm (0.12-0.75in), 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11310749
Titanium sponge, 3-19mm (0.12-0.75in), 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11310749
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11310749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010583.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium sponge
Colore Gray
Nota nome 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.)
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2878
Quantità 250 g
Percent Purity 99.95%
Odore Odorless
Forma Sponge
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT25K020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/08/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numero di lottoY16J002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/05/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numero di lottoZ15J024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2024 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numero di lottoY16J006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/12/2023 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Numero di lottoU19I019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2022 Catalog Number010583.18,010583.A7,010583.A1,010583.30
Titolo del prodotto
Titanium sponge, 3-19mm (0.12-0.75in), 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >