Learn More
Titanium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11371489
Titanium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371489
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Codice prodotto. 11371489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013976.GH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium foil
Nota nome 0.127mm (0.005 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 100 x 100 mm
Percent Purity ≥99.99%
Odore Odorless
Peso ≈0.36g/25x25mm
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP25L005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/03/2025 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numero di lottoT26K012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numero di lottoT13J056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numero di lottoU01J050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2023 Catalog Number013976.FF,013976.GH,013976.FI
Numero di lottoR17J002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/06/2023 Catalog Number013976.GH
Titolo del prodotto
Titanium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >