Learn More
Titanium gauze, 18 mesh woven from 0.28mm (0.011in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11490610
Titanium gauze, 18 mesh woven from 0.28mm (0.011in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11490610
250 x 250 mm
Click to view available options
Quantità:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Codice prodotto. 11490610
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043794.GY
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray guaze
Quantità 250 x 250 mm
Dimensioni maglia 18 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX18J010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2023 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Numero di lottoN04I026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Numero di lottoI19T044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Numero di lottoE31Z013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Numero di lottoG29Z016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number043794.GN,043794.GY
Titolo del prodotto
Titanium gauze, 18 mesh woven from 0.28mm (0.011in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals >