Learn More
Titanium gauze, 20 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11355207
Titanium gauze, 20 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355207
75 x 75 mm
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Codice prodotto. 11355207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040918.FL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium gauze
Nota nome Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Quantità 75 x 75 mm
Dimensioni maglia 20 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoH25T010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Numero di lottoH21Z007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Numero di lottoE21S009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Numero di lottoJ26U003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Numero di lottoE01U030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/11/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Titolo del prodotto
Titanium gauze, 20 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals >