Learn More
Titanium powder, -100 mesh, 99.4%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15460987
Titanium powder, -100 mesh, 99.4%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15460987
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Codice prodotto. 15460987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010383.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium powder
Colore Gray
Numero UN UN2546
Quantità 25 g
Percent Purity 99.4%
Dimensioni maglia −100 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ26J010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2023 Catalog Number010383.22,010383.14,010383.36
Numero di lottoU04I028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36
Numero di lottoP02I042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36
Numero di lottoE02M12 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36
Numero di lottoA05V027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P422-Conservare sotto .
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
Titolo del prodotto
Titanium powder, -100 mesh, 99.4%, Thermo Scientific Chemicals >