Learn More
Titanium sponge, 3mm (0.12in) and down, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11334618
Titanium sponge, 3mm (0.12in) and down, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11334618
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 11334618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042459.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium sponge
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2878
Quantità 250 g
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Dimensione particelle 3mm (0.12 in.) & down
Forma Sponge
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM31L042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog Number042459.A7,042459.30,042459.A1
Numero di lottoZ24K059 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog Number042459.A7,042459.30,042459.A1
Numero di lottoU16K016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2024 Catalog Number042459.A7,042459.30,042459.A1
Numero di lottoS29I001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2022 Catalog Number042459.A7,042459.30,042459.A1
Numero di lottoL05S011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042459.A7,042459.30,042459.A1
Titolo del prodotto
Titanium sponge, 3mm (0.12in) and down, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >