Learn More
Titanium wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.99% (metals basis) Codice prodotto.: 11315858
Titanium wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11315858
250 cm, 250cm
Click to view available options
Quantità:
50 cm
250 cm
1000 cm
Dimensione della confezione:
1000cm
250cm
50cm
Codice prodotto. 11315858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010389.CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed
Quantità 250 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.88g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoZ10K016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Codice prodotto010389.CB,010389.CD,010389.BW
Numero di lottoY02H001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Codice prodotto010389.CB,010389.CD,010389.BW
Numero di lottoP08F106 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto010389.CB,010389.CD,010389.BW
Numero di lottoC23X005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto010389.CB,010389.CD,010389.BW
Numero di lottoE19Q05 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Codice prodotto010389.CB,010389.CD,010389.BW
Titolo del prodotto
Titanium wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.99% (metals basis) >