Learn More
Titanium wire, 2.0mm (0.08in) dia x 91cm (36in) long, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15444735
Titanium wire, 2.0mm (0.08in) dia x 91cm (36in) long, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15444735
25 Pc.
Click to view available options
Quantità:
25 Pc.
5 Pc.
Codice prodotto. 15444735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010397.KM
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Aspetto Silver Gray wire
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis)
Quantità 25 Pc.
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ18J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2024 Catalog Number010397.KM,010397.KJ
Titolo del prodotto
Titanium wire, 2.0mm (0.08in) dia x 91cm (36in) long, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >