Learn More
Toluene, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
42.81€ - 579.89€
Identificatori chimici
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Formula molecolare | C7H8 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.14 |
Numero MDL | MFCD00008512 |
InChI Key | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneVedi altri risultati |
PubChem CID | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
IUPAC Name | toluene |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10702991
|
Thermo Scientific Acros
177160010 |
1 L | Bottiglia in vetro |
42.81€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10712991
|
Thermo Scientific Acros
177160025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
80.80€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10407153
|
Thermo Scientific Acros
177160050 |
5 L | Plastic Drum |
144.72€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10417153
|
Thermo Scientific Acros
177160100 |
10 L | Plastic Drum |
257.28€
10L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10367210
|
Thermo Scientific Acros
177160250 |
25 L | Metal Drum |
579.89€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
108-88-3 | |
92.14 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
toluene |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneVedi altri risultati | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Specifica
Toluene | |
108-88-3 | |
111.0°C | |
Liquido | |
99+% | |
0.866 | |
C6H5CH3 | |
Vapor Pressure: 29mbar at 20°C | |
05, 280 | |
15, 9688 | |
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4. | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.14 | |
CHEBI:17578 | |
≥99% |
-95.0°C | |
0.8660g/mL | |
4°C | |
1.4968 | |
0.003% max. | |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
toluene | |
1140 | |
92.14 | |
Ultrapuro |
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Suspected of damag
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Causes eye, skin, and respiratory tract irritation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Possible risk of harm to the unborn child. May cause adverse kidney effects. May cause adverse liver effects.
NFPA
Health:2 Flammability:3 Instability:0
Signal Word: DANGER!
- Toluene
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.