Learn More
Topiramate, MedChemExpress
MedChemExpress Topiramate (McN 4853) is a broad-spectrum antiepileptic agent. Topiramate is a GluR5 receptor antagonist. Topiramate produces its antiepileptic effects through enhancement of GABAergic activity, inhibition of kainate/AMPA receptors, inhibition of voltage-sensitive sodium and calcium channels, increases in potassium conductance, and inhibition of carbonic anhydrase.
137.70€ - 414.45€
Specifica
Materiale o nome chimico | Topiramate |
---|---|
CAS | 97240-79-4 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C12H21NO8S |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16492026
![]() |
Medchem Express
HY-B0122 |
500 mg |
414.45€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16458116
![]() |
Medchem Express
HY-B0122 |
100 mg |
137.70€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Topiramate (McN 4853) is a broad-spectrum antiepileptic agent. Topiramate is a GluR5 receptor antagonist. Topiramate produces its antiepileptic effects through enhancement of GABAergic activity, inhibition of kainate/AMPA receptors, inhibition of voltage-sensitive sodium and calcium channels, increases in potassium conductance, and inhibition of carbonic anhydrase.Specifica
Topiramate | |
White | |
C12H21NO8S | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.67 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (11.79 mM; Need ultrasonic) | |
339.36 | |
98.0% | |
Solid |
97240-79-4 | |
Research | |
McN 4853 RWJ 17021 | |
NS(OC[C@]1(OC(C)(C)O2)[C@@H]2[C@H](OC(C)(C)O3)[C@H]3CO1)(=O)=O | |
339.36 | |
Research | |
Neuroscience-Neuromodulation |
Sicurezza e movimentazione
H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.