Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns
Choose these excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
Marca:  Thermo Scientific™ 260E131P
393.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10079372
  • 395.79€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Excellent starting columns for method development,Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns are capable of performing most required separations.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low bleed
  • Widely used in a variety of applications
  • Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Alcohols
  • Free fatty acids
  • Aromatics
  • Flavors
  • Low polarity pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
320/340°C
0.32 mm
Trace™ TR-5
Free Fatty Acids Analyis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
15 m
15 m x 0.32 mm x 0.25 μm
0.32 mm
TRACE
G27, G36
0.25 μm
Non-Polar
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns > 15m x 0.32mm x 0.25μm