Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns
Choose these excellent starting columns for method development, capable of performing most required separations.
134.22€ - 1342.04€
Specifica
Stationary Phase | Trace™ TR-5 |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Polarità | Non-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10219844
|
Thermo Scientific™
260E113P |
7 m | 0.32 mm | 0.25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10374603
|
Thermo Scientific™
260E130P |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
377.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10079372
|
Thermo Scientific™
260E131P |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
395.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10243263
|
Thermo Scientific™
260E142P |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
638.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10253263
|
Thermo Scientific™
260E143P |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
680.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10384173
|
Thermo Scientific™
260E154P |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1124.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10424963
|
Thermo Scientific™
260E155P |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1202.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10293593
|
Thermo Scientific™
260E223P |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10735983
|
Thermo Scientific™
260E224P |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
680.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10532465
|
Thermo Scientific™
260E225P |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
767.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10262005
|
Thermo Scientific™
260E242P |
100 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
1342.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10516765
|
Thermo Scientific™
260E286P |
15 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10096004
|
Thermo Scientific™
260E297P |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
700.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10089182
|
Thermo Scientific™
260E298P |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
767.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10107504
|
Thermo Scientific™
260E309P |
60 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10585415
|
Thermo Scientific™
260E336P |
30 m | 0.53 mm | 1.5 μm |
747.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10223423
|
Thermo Scientific™
260E470P |
30 m | 0.53 mm | 5 μm |
745.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Excellent starting columns for method development,Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC Columns are capable of performing most required separations.
- Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
- High operating temperature and extremely low-bleed
- Widely used in a variety of applications
- Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
- Alcohols
- Free fatty acids
- Aromatics
- Flavors
- Low polarity pesticides
Specifica
Trace™ TR-5 | |
G27, G36 | |
Non-Polar |