Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC Columns
Choose these mid-polarity columns for GC/MS applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 260R225P
Codice prodotto. 10671196
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC Columns are mid-polarity columns well-suited to GC/MS applications.
  • Mid-polarity phase, 50% Phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed decreases MS contamination
  • Particularly useful for applications requiring a higher temperature and more polarity than a 5% phenyl column
  • Column inertness results in minimal peak tailing and decreased breakdown of sensitive samples
  • Similar to: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommended for:
  • Herbicides
  • Drugs of Abuse
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
360/370°C
0.53 mm
G3
0.5 μm
Mid-Polar
0.53 mm
Trace™ TR-50MS
GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals
30 m
30m x 0.53mm x 0.5um
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC Columns > 30m x 0.53mm x 0.5μm