Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns
For separation of cis/trans isomers and FAMEs with various degrees of unsaturation, choose this low-bleed, high-polarity column optimized for FAME analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 260M137P
Codice prodotto. 10085934
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
250/260°C
0.32 mm
Trace™ TR-FAME
0.25 μm
Polar
0.32 mm
TRACE
GC/MS for the Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs), GC/MS for the Analysis of FAMEs Cis/Trans Isomers
25 m
25 m x 0.32 mm x 0.25 μm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns > 25m x 0.32mm x 0.25μm