Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns
For separation of cis/trans isomers and FAMEs with various degrees of unsaturation, choose this low-bleed, high-polarity column optimized for FAME analysis.
436.20€ - 1884.14€
Specifica
Product Line | TRACE |
---|---|
Stationary Phase | Trace™ TR-FAME |
Temperatura max | 250/260°C |
Polarità | Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10390975
|
Thermo Scientific™
260M096P |
10 m | 0.1 mm |
436.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16031412
|
Thermo Scientific™
260M238P |
100 m | 0.25 mm |
1575.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10325203
|
Thermo Scientific™
260M135P |
25 m | 0.22 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10085934
|
Thermo Scientific™
260M137P |
25 m | 0.32 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10497524
|
Thermo Scientific™
260M141P |
30 m | 0.22 mm |
687.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10542465
|
Thermo Scientific™
260M142P |
30 m | 0.25 mm |
687.42€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10299904
|
Thermo Scientific™
260M143P |
30 m | 0.32 mm |
765.09€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10407534
|
Thermo Scientific™
260M147P |
50 m | 0.22 mm |
1179.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10712927
|
Thermo Scientific™
260M149P |
50 m | 0.32 mm |
1236.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10594495
|
Thermo Scientific™
260M153P |
60 m | 0.22 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10324773
|
Thermo Scientific™
260M154P |
60 m | 0.25 mm |
1179.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10310935
|
Thermo Scientific™
260M155P |
60 m | 0.32 mm |
1236.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10543425
|
Thermo Scientific™
260M166L |
120 m | 0.25 mm |
1884.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
Choose Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns for separation of cis/trans isomers and fatty acid methyl esters (FAMEs) with various degrees of unsaturation. The TRACE TR-FAME column is a cyanopropylphenyl-based phase specifically designed for the separation of FAMEs. It is also suitable for any application that requires a high-polarity column for use with MS detection.
Excellent Quality and Reproducibility- Low bleed for MS, even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
- Polar phase, 70% cyanopropyl polysilphenylene-siloxane
- Higher operating temperature than other columns
- FAMEs
- FAMEs cis/trans isomers
- FAMEs
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23
- AT™-Silar
- PE-23
Specifications
TRACE | |
Trace™ TR-FAME | |
250/260°C | |
Polar |