Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns
For separation of cis/trans isomers and FAMEs with various degrees of unsaturation, choose this low-bleed, high-polarity column optimized for FAME analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 260M149P
1230.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10712927
  • 1236.68€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
250/260°C
0.32 mm
Trace™ TR-FAME
0.25 μm
Polar
0.32 mm
TRACE
FAMEs Cis/Trans Isomers Analysis, GC/MS for the Analysis of FAMEs Cis/Trans Isomers
50 m
50 m x 0.32 mm x 0.25 μm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Columns >