Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns
Analyze a wide range of polar compounds with this low-bleed, general purpose, high polarity GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 260W309P
1184.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10147834
  • 1190.74€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/260°C
0.32 mm
Trace™ TR-WAX
Glycols Analysis, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers
60 m
60 m x 0.32 mm x 1 μm
0.32 mm
TRACE
G16, G20
1 μm
Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns > 60m x 0.32mm x 1μm