Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns
Analyze a wide range of polar compounds with this low-bleed, general purpose, high polarity GC column.
304.52€ - 1190.74€
Specifica
Stationary Phase Trace™ TR-WAX
Tipo USP G16, G20
Polarità Polar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10691386
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W020P
10 m 0.1 mm 0.1 μm N/A N/A N/A
10213033
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W130P
15 m 0.25 mm 0.25 μm N/A N/A N/A
10059142
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W131P
15 m 0.32 mm 0.25 μm
407.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10170643
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W142P
30 m 0.25 mm 0.25 μm
638.92€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10642094
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W143P
30 m 0.32 mm 0.25 μm
680.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10315253
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W154P
60 m 0.25 mm 0.25 μm
1078.80€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10469234
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W155P
60 m 0.32 mm 0.25 μm
1168.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10120983
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W223P
30 m 0.25 mm 0.5 μm
638.92€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10333993
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W224P
30 m 0.32 mm 0.5 μm
680.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10545475
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W225P
30 m 0.53 mm 0.5 μm
745.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10743697
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W236P
60 m 0.32 mm 0.5 μm N/A N/A N/A
10458464
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W286P
15 m 0.53 mm 1 μm
432.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10512075
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W296P
30 m 0.25 mm 1 μm
657.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10130983
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W297P
30 m 0.32 mm 1 μm
680.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10796324
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W298P
30 m 0.53 mm 1 μm
736.16€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10147834
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W309P
60 m 0.32 mm 1 μm
1190.74€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10712517
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
260W310P
60 m 0.53 mm 1 μm N/A N/A N/A
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Trace™ TR-WAX
G16, G20
Polar
Documenti
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns