Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns
Analyze a wide range of polar compounds with this low-bleed, general purpose, high polarity GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 260W130P
Codice prodotto. 10213033
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
260/280°C
0.25 mm
G16, G20
0.25 μm
Polar
0.25 mm
Trace™ TR-WAX
GC for Esters, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers
15 m
15m x 0.25mm x 0.25um
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns > 15m x 0.25mm x 0.25μm