Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns
Analyze a wide range of polar compounds with this low-bleed, general purpose, high polarity GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 260W310P
Codice prodotto. 10712517
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/260°C
0.53 mm
Trace™ TR-WAX
GC for Esters, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers
60 m
60 m x 0.53 mm x 1 μm
0.53 mm
TRACE
G16, G20
1 μm
Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns > 60m x 0.53mm x 1μm