Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns
Analyze a wide range of polar compounds with this low-bleed, general purpose, high polarity GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 260W298P
732.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10796324
  • 736.16€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/260°C
0.53 mm
Trace™ TR-WAX
Aromatic Isomer Analysis, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers
30 m
30 m x 0.53 mm x 1 μm
0.53 mm
TRACE
G16, G20
1 μm
Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC Columns > 30m x 0.53mm x 1μm