Learn More
Traceable™ One-Shot pH Buffer Standards (CRM), Fisherbrand™
Provides the most accurate pH standards available anywhere. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot pH Buffer Standards (CRM) is 100% compatible with all makes and instruments.
Marca:  Fisherbrand 4290
Codice prodotto. 15601904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 100% compatible with all makes and instruments
  • Accuracy at 25C is +/- 0.010pH
  • Select values manfuactured to IUPAC formulation - features long term buffer stability and buffer resitance to temperature changes during pH meter calibration
  • Certified Reference Materials meet Federal/State/local agencies' strictest mandates and deliver exact calibration results for any pH meter.
Specifica
Specifica
2 each 4.005, 7.000, 10.012 100mL bottles
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Traceable™ One-Shot pH Buffer Standards (CRM), Fisherbrand™ >