Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns
Choose the nonpolar Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC column for optimal signal-to-noise ratio, sensitivity, and MS integrity. Achieve consistent results with this low-bleed, stable column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26099-2760
598.93 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13468008
  • 601.92€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
330/350°C for Standard Columns; 430°C for Metal Columns
0.15 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
20 m
TG-1 MS 20 m x 0.15 mm x 0.15 μm
0.15 mm
TraceGOLD
G2
0.15 μm
Non-Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns >