Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Columns
Resolve compounds that phenyl and cyano phases cannot using a low-bleed GC column with an exceptionally inert phase.
Marca:  Thermo Scientific™ 26084-2230
Codice prodotto. 10628525
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
320/340°C
0.25 mm
G6
0.5 μm
Mid-Polar
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
ECD, NPD, and GC/MS for Solvents, ECD, NPD, and GC/MS for Fluorocarbons, ECD, NPD, and GC/MS for Alcohols and Ketones, ECD, NPD, and GC/MS for Silanes, ECD, NPD, and GC/MS for Glycols
30 m
0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Columns > 0.5μm film thickness; 0.25mm ID; 30m length