Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Columns
Resolve compounds that phenyl and cyano phases cannot using a low-bleed GC column with an exceptionally inert phase.
Marca:  Thermo Scientific™ 26084-1550
1300.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15810900
  • 1306.58€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
320/340°C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-200 MS
Silanes Analysis, ECD, NPD, and GC/MS for Fluorocarbons, ECD, NPD, and GC/MS for Alcohols and Ketones, ECD, NPD, and GC/MS for Silanes, ECD, NPD, and GC/MS for Glycols
60 m
0.32 mm
TraceGOLD
G6
0.25 μm
Mid-Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Columns > TG-200MS GC Column 60m X0.32mmX0.25mm