Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.
Marca:  Thermo Scientific™ 26094-2840
Codice prodotto. 10621016
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.
  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300/320°C
0.25 mm
G42
1 μm
Mid-Polar
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-35 MS
GC/MS for Organochlorine Pesticides and Herbicides, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
15 m
1um thickness; 0.25mm ID; 15m length
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns > 1μm film thickness; 0.25mm ID; 15m length