Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.
488.23€ - 920.76€
Specifica
Product Line | TraceGOLD |
---|---|
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-5 HT |
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura max | 380/400°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Pesticides Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Residual Solvents, Solvents, and Solvent Impurities |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10137714
|
Thermo Scientific™
26095-0350 |
15 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
488.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13466846
|
Thermo Scientific™
26095-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
588.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10669105
|
Thermo Scientific™
26095-0360 |
15 m | 0.32 mm | 0.1 μm |
534.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10200345
|
Thermo Scientific™
26095-0470 |
30 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
788.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10545065
|
Thermo Scientific™
26095-0480 |
30 m | 0.32 mm | 0.1 μm |
885.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10230195
|
Thermo Scientific™
26095-0620 |
30 m | 0.53 mm | 0.15 μm |
920.76€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10240195
|
Thermo Scientific™
26095-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
784.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10670636
|
Thermo Scientific™
26095-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
842.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13476846
|
Thermo Scientific™
26095-1640 |
10 m | 0.53 mm | 0.15 μm |
517.94€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.
- Low polarity, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Lower bleed and better inertness than comparable high-temperature columns
- Special design of fused silica tubing extends column lifetime by up to 40%
- Similar to Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommended for:
- Phenols
- Residual solvents
- Drugs of abuse
- Semivolatiles
- Pesticides
- PCBs
- Solvent impurities
Specifica
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
Pesticides Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Residual Solvents, Solvents, and Solvent Impurities |
TraceGOLD™ TG-5 HT | |
380/400°C | |
Low-Polar |