Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
Identify organic acids with high performance, sensitivity and reproducibility while preventing oxidative damage with this low-bleed, polar GC column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26087-1310
464.74 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10594475
  • 467.06€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
240/250°C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS A
Free Fatty Acids Analyis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
15 m
0.25 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length
0.32 mm
TraceGOLD
G25, G35
0.25 μm
Polar
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns > 0.25μm film thickness; 0.32mm ID; 15m length